Läs mer
1-Nonanol, TRC
Produktkod. 30468011
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
30468011 25 mL
1 options
Produktkod. 30468011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN64934025ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nonanol
CAS 143-08-8
Molekylformel C9 H20 O
Kvantitet 25 mL
Synonym 1-Nonanol (9CI','ACI), Nonyl alcohol (8CI), 1-Hydroxynonane, Linevol 9, n-Nonan-1-ol, n-Nonyl alcohol, Nonan-1-ol, Nonanol, NSC 5521, Octyl carbinol, Pelargonic alcohol
InChI formel InChI=1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCO
IUPAC-namn nonan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 144.25
Formel vikt 144.1514