Läs mer
1 – Nonylamin, 97 %
Produktkod. 11463737
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463737 25 g 25g
11473737 100 g 100g
11483737 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18209.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-20-9 | C9H22ClN | 179,73 g/mol
1-Nonylamin används som farmaceutisk mellanprodukt. Den används också som byggsten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Nonylamin används som farmaceutisk mellanprodukt. Den används också som byggsten.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-20-9
Molekylformel C9H22ClN
Molekylvikt (g/mol) 179.73
MDL-nummer MFCD00008249
InChI-nyckel IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9
PubChem CID 16215
IUPAC-namn nonan-1-amin
LEDER [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Nonylamine
Smältpunkt -1°C
Densitet 0.784
Kokpunkt 200°C to 202°C
Flampunkt 62°C (143°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1733633
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 143.27
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.