Läs mer
1-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2-aminopropan-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2-aminopropan-3-ol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO4/c1-27-22-12-8-19(9-13-22)24(29-17-21(25)16-26,18-6-4-3-5-7-18)20-10-14-23(28-2)15-11-20/h3-15,21,26H,16-17,25H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 393.194 |