missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-O-Alpha-D-Glucopyranosyl-D-mannitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-mannitol |
| CAS | 20942-99-8 |
| Molekylformel | C12H24O11 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-mannitol, 1,1-GPM |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,4,5-pentol |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.31 |
| Formel vikt | 344.1319 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?