Läs mer
1-O-Dihydroxyacetyl-D-menthol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-O-Dihydroxyacetyl-D-menthol |
| CAS | 1402543-99-0 |
| Molekylformel | C12H22O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,2-Dihydroxy-acetic Acid (1S,2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O4/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)16-12(15)11(13)14/h7-11,13-14H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(=O)C(O)O |
| IUPAC-namn | [(1S,2R,5S)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 2,2-dihydroxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.3 |
| Formel vikt | 230.1518 |