Läs mer
1-O-Dimetoxytrityl-2-(N-Fmoc)-4-aminobutyl)-1,3-propandiol, >95%, TRC
Produktkod. 17998224
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17998224 100 mg -
17937734 2.5 g 2.5g
17937644 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17998224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460760100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147190-32-7
Molekylformel C43 H45 N O6
Molekylvikt (g/mol) 671.82
Synonym [6-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-5-(hydroxymethyl)hexyl]carbamic Acid 9H-fluoren-9-ylmethyl Ester, Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)propanedioic Acid, Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)malonic Acid, 1,3-Diethyl 2-(4-Chlorobutyl)propanedioate
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-ylmethyl N-[5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenyl-methoxy]methyl]-6-hydroxy-hexyl]carbamate
LEDER OCC(CCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-O-Dimethoxytrityl-2-(N-Fmoc)-4-Aminobutyl-1,3-propanediol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C43H45NO6/c1-47-35-23-19-33(20-24-35)43(32-13-4-3-5-14-32,34-21-25-36(48-2)26-22-34)50-29-31(28-45)12-10-11-27-44-42(46)49-30-41-39-17-8-6-15-37(39)38-16-7-9-18-40(38)41/h3-9,13-26,31,41,45H,10-12,27-30H2,1-2H3,(H,44,46)
Formel vikt 671.3247
Procent renhet >95%