Läs mer
1-O-Hexadecyl-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-O-Hexadecyl-rac-glycerol |
| CAS | 6145-69-3 |
| Molekylformel | C19 H40 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (±)-3-(Hexadecyloxy)-1,2-propanediol, (±)-1-Hexadecyl glycerol, 1-Hexadecylglycerol, 1-O-Hexadecylglycerol, 3-Hexadecyloxypropane-1,2-diol, Glyceryl-1-hexadecyl ether, NSC 59269, rac-1-O-Hexadecylglycerol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(21)17-20/h19-21H,2-18H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO |
| IUPAC-namn | 3-hexadecoxypropane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.519 |
| Formel vikt | 316.298 |