Läs mer
1-O-Levulinoyl resveratroldiacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-O-Levulinoyl Resveratrol Diacetate |
| CAS | 861446-23-3 |
| Molekylformel | C23H22O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Oxo-pentanoic acid 3-(Acetyloxy)-5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]phenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22O7/c1-15(24)4-11-23(27)30-22-13-19(12-21(14-22)29-17(3)26)6-5-18-7-9-20(10-8-18)28-16(2)25/h5-10,12-14H,4,11H2,1-3H3/b6-5+ |
| LEDER | CC(CCC(OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(OC(C)=O)C=C2)=CC(OC(C)=O)=C1)=O)=O |
| IUPAC-namn | (E)-3-acetoxy-5-(4-acetoxystyryl)fenyl 4-oxopentananoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.42 |
| Formel vikt | 410.14 |