missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-O-Levulinoyl resveratroldiacetat, TRC

Produktkod. 30484115
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484115 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30484115 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL37970010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-O-Levulinoyl Resveratrol Diacetate
CAS 861446-23-3
Molekylformel C23H22O7
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-Oxo-pentanoic acid 3-(Acetyloxy)-5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]phenyl Ester
InChI formel InChI=1S/C23H22O7/c1-15(24)4-11-23(27)30-22-13-19(12-21(14-22)29-17(3)26)6-5-18-7-9-20(10-8-18)28-16(2)25/h5-10,12-14H,4,11H2,1-3H3/b6-5+
LEDER CC(CCC(OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(OC(C)=O)C=C2)=CC(OC(C)=O)=C1)=O)=O
IUPAC-namn (E)-3-acetoxy-5-(4-acetoxystyryl)fenyl 4-oxopentananoat
Molekylvikt (g/mol) 410.42
Formel vikt 410.14
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.