missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-O-Methyl-b-D-glucuronide Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-O-Methyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 18486-38-9 |
| Molekylformel | C8H14O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-O-Methyl-B-D-Glucuronide Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O7/c1-13-7(12)6-4(10)3(9)5(11)8(14-2)15-6/h3-6,8-11H,1-2H3/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)CNCc1c(Cl)c(Cl)ccc1N |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?