Läs mer
1-O-n-Octyl-d17-beta-D-glucopyranoside, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octyl beta-D-Glucopyranoside-D17 (octyl-D17) |
| CAS | 129522-81-2 |
| Molekylformel | C14 D17 H11 O6 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | β-D-Glucopyranoside, octyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d17 (ACI), Octyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d17 β-D-glucopyranoside (ACI), β-D-Glucopyranoside, octyl-d17 (9 CI), Octyl-d17 β-D-glucopyranoside, Octyl β-D-glucopyranoside-D17 (octyl-D17), 1-O-(Octyl-d17)-β-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18 H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O[C@@H]1 O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1 O |
| IUPAC-namn | (2 R,3 R,4 S,5 S,6 R)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctoxy)-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.4733 |
| Formel vikt | 309.2953 g/mol |
| Visa mer |