Läs mer
1-O-oktadecyl-2-O-bensyl-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-O-Octadecyl-2-O-benzyl-rac-glycerol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H50O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-30-26-28(24-29)31-25-27-21-18-17-19-22-27/h17-19,21-22,28-29H,2-16,20,23-26H2,1H3 |
| Formel vikt | 434.376 |