Läs mer
1-o-Tolueneazo-2-naphthol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-o-Tolueneazo-2-naphthol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O/c1-12-6-2-5-9-15(12)18-19-17-14-8-4-3-7-13(14)10-11-16(17)20/h2-11,20H,1H3/b19-18+ |
| Formel vikt | 262.1106 |
| Procent renhet | >95% |