Läs mer
1-(o-Tolyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11490297
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490297 5 g 5g
11400307 25 g 25g
11410307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21705.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39512-51-1
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.263
MDL-nummer MFCD00040729
InChI-nyckel WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746
PubChem CID 91965
IUPAC-namn 1-(2-methylphenyl)piperazine
LEDER CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(o-Tolyl)piperazine
Smältpunkt 45°C to 48°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3263
Formel vikt 176.26
Procent renhet 97%