Läs mer
1-Octacosanol, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3758593 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10091564
Brand: Thermo Scientific Acros 258132500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-61-9
Molekylformel C28H58O
Molekylvikt (g/mol) 410.77
MDL-nummer MFCD00044770
InChI-nyckel CNNRPFQICPFDPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octacosanol, octacosanol, montanyl alcohol, octacosyl alcohol, cluytyl alcohol, n-octacosanol, octacosanol-1, policosanol, octacosyl, polycosanol
PubChem CID 68406
ChEBI CHEBI:28243
IUPAC-namn oktakosan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octacosanol
CAS Min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 83.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 200.0°C to 250.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)27OH
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15, 6833
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot hydrocarbons, hot dibutylether,, thf,,hot methylisobutylketone
Formel vikt 410.77
Procent renhet 90+%
Fysisk form Crystalline Powder or Flaked Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.