Läs mer
1-Octadecane-d37-thiol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Octadecanethiol-D37 |
| CAS | 668433-57-6 |
| Molekylformel | C18 D37 H S |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1-Octadecane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d37-thiol (9 CI), 1-Octadecane-d37-thiol, Octadecyl-d37 mercaptan, 1-Octadecanethiol-D37 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H38S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-heptatriacontadeuteriooctadecane-1-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.7873 |
| Formel vikt | 323.5017 g/mol |
| Visa mer |