Läs mer
1-Octadecanesulfonic acid, sodium salt, 90%
Produktkod. 10730755 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10730755 10 g Glasflaska 10g
10698234 1 g Glasflaska 1g
10289143 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10730755 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 384910100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13893-34-0 | C18H37NaO3S | 356.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13893-34-0
Molekylformel C18H37NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 356.54
MDL-nummer MFCD00051526
InChI-nyckel KBAFDSIZQYCDPK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octadecanesulfonate, sodium octadecane-1-sulfonate, sodium stearylsulfonate, sodium octadecanesulfonate, 1-octadecanesulfonic acid sodium salt, sodium octadecane-1-sulphonate, 1-octadecanesulfonic acid, sodium salt, sodium sterylsulfonate, sodium oxadecanesulfonate, sodium n-octadecylsulfonate
PubChem CID 23668003
IUPAC-namn natrium;oktadekan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octadecanesulfonic acid, sodium salt
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 163°C to 165°C
Färg Vitt
Elementaranalys 88% min. (C, H)
Förlust vid torkning 5% max. (1 G, 105°C, 1 Hrs, 760mm)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)17SO3Na
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 356.54
Procent renhet 90%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.