Läs mer
1-Octadecanesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11357695
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357695 5 g 5g
11367695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357695 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02406.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10147-41-8
Molekylformel C18H37ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 353.00
MDL-nummer MFCD00051521
InChI-nyckel VDRWNKIQBYUKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octadecanesulfonyl chloride, octadecane-1-sulphonyl chloride, 1-octadecanesulphonyl chloride, acmc-20aoso, octadecanesulfonylchloride, octadecanesulfonyl chloride, 1-octadecanesulfonylchloride
PubChem CID 66281
IUPAC-namn octadecane-1-sulfonyl chloride
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octadecanesulfonyl chloride
Smältpunkt 56°C to 60°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1794152
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 353.01
Procent renhet 95%