Läs mer
1-oktadekanetiol, 96 %
Produktkod. 11376796
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11376796 100 g 100g
11366796 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04123.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.04 SEK
    815.65 SEK / 100g
    Save 92.39 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2885-00-9 | C18H38S | 286,56 g/mol
1-Octadecanetiol (ODT) används för att avsätta tiolerade molekyler på ytan av guldsubstrat, såsom SAMs på guldkvartskristallresonatorer, på spetsen av atomkraftmikroskopsonder, kapacitiva sensorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Octadecanetiol (ODT) används för att deponera tiolerade
molekyler på ytan av guldsubstrat, såsom SAMs på guldkvartskristallresonatorer, på spetsen av atomkraftmikroskopsonder, kapacitiva sensorer.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2885-00-9
Molekylformel C18H38S
Molekylvikt (g/mol) 286.56
MDL-nummer MFCD00004886
InChI-nyckel QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecanethiol, 1-octadecanethiol, stearyl mercaptan, n-octadecyl mercaptan, octadecyl mercaptan, 1-mercaptooctadecane, octadecanthiol, n-octadecanethiol, octadecanethol, stearylmercaptan
PubChem CID 17905
IUPAC-namn oktadekan-1-tiol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octadecanethiol
Smältpunkt 30 °C till 33 °C
Densitet 0.847
Kokpunkt 180 °C (5 mmHg)
Flampunkt 185 °C (365 °F)
Odör Stank
Kvantitet 100 g
Beilstein 1811934
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 286.57
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.