Läs mer
1-Octadecanol, 95%
Produktkod. 10534061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10534061 1 kg Plastflaska 1kg
10667534 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10534061 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129300010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-92-5 | C18H38O | 270.5 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-92-5
Molekylformel C18H38O
Molekylvikt (g/mol) 270.5
MDL-nummer MFCD00002823
InChI-nyckel GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearyl alcohol, 1-octadecanol, octadecanol, octadecyl alcohol, n-octadecanol, 1-hydroxyoctadecane, n-1-octadecanol, stearol, n-octadecyl alcohol, stearic alcohol
PubChem CID 8221
ChEBI CHEBI:32154
IUPAC-namn oktadekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octadecanol
Aciditet 1mg KOH/g max.
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 55.0°C to 58.0°C
Färg Vitt
Densitet 185g/mL
Kokpunkt 210.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 185°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3(CH2)17OH
Kvantitet 1 kg
Beilstein 01, 431
Merck Index 15, 8932
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Formel vikt 270.5
Procent renhet 95%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.