Läs mer
1-oktadekanol, 97 %
Produktkod. 11484150
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484150 250 g 250g
11489872 500 g 500g
11499872 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484150 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12020.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 112-92-5 | C18H38O | 270,501 g/mol
1-Octadecanol har använts som ytaktivt medel för funktionalisering av kolnanorör. Den används som emulsionsstabilisator för krämer och lotioner, kvalitetsmodifierare av läppstift, tillsats för salvbas och krämbalsam för mjuk hudkontakt för kosmetiska ändamål. Det är hjälpmedel för emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Octadecanol har använts som ytaktivt medel för funktionalisering av kolnanorör. Den används som emulsionsstabilisator för krämer och lotioner, kvalitetsmodifierare av läppstift, tillsats för salvbas och krämbalsam för mjuk hudkontakt för kosmetiska ändamål. Det är hjälpmedel för emulgeringsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i alkohol, aceton, eter, bensen, kloroform.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-92-5
Molekylformel C18H38O
Molekylvikt (g/mol) 270.501
MDL-nummer MFCD00002823
InChI-nyckel GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearyl alcohol, 1-octadecanol, octadecanol, octadecyl alcohol, n-octadecanol, 1-hydroxyoctadecane, n-1-octadecanol, stearol, n-octadecyl alcohol, stearic alcohol
PubChem CID 8221
ChEBI CHEBI:32154
IUPAC-namn oktadekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octadecanol
Smältpunkt 56 °C till 60 °C
Kokpunkt 210 °C (15 mmHg)
Flampunkt 174 °C (345 °F)
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 g
Beilstein 1362907
Merck Index 14,8805
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i alkohol, aceton, eter, bensen, kloroform.
Formel vikt 270.5
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.