Läs mer
1-Octadecene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 17°C to 18°C |
| Densitet | 0.79 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 315°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00009003 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | 1-Octadecene, 1-Octadecylene, 1-Octadecene |