Läs mer
1-oktadecen, teknik. 90%
Produktkod. 11313136
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313136 250 mL 250ml
11323136 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11004.AK
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 112-88-9 | C18H36 | 252,486 g/mol
1-oktadecen är ett billigt lösningsmedel med hög kokpunkt. På grund av denna egenskap ersätter den värmeöverföringsvätskor som dowthem A eller terminol 66 och används i syntesen av högkvalitativa CdSe-kvantprickar (nanokristall som består av halvledarmaterial). Dessa kvantprickar kan användas i transistorer, diodlasrar och solceller. Det används också som lösningsmedel för syntes av nanosfärer av järnoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Octadecene är ett billigt lösningsmedel med hög kokpunkt. På grund av denna egenskap ersätter den värmeöverföringsvätskor som dowthem A eller terminol 66 och används i syntesen av högkvalitativa CdSe-kvantprickar (nanokristall som består av halvledarmaterial). Dessa kvantprickar kan användas i transistorer, diodlasrar och solceller. Det används också som lösningsmedel för syntes av nanosfärer av järnoxid.
Löslighet
Blandbar med alkohol, aceton och eter. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Undvik reaktion med stark Lewis eller mineralsyror. Initiativtagare till fria radikaler bör undvikas. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-88-9
Molekylformel C18H36
Molekylvikt (g/mol) 252.486
MDL-nummer MFCD00009003
InChI-nyckel CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octadecene, octadecene, alpha-octadecene, .alpha.-octadecene, unii-h5zuq6v4ak, octadecene-1, h5zuq6v4ak, alkenes, c14-20 .alpha., 1-octadecene, analytical standard, linear octadecene
PubChem CID 8217
ChEBI CHEBI:30824
IUPAC-namn oktadec-1-en
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octadecene
Smältpunkt 15°C to 17°C
Densitet 0.789
Kokpunkt 178°C to 179°C (15 mmHg)
Flampunkt 154°C (309°F)
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 250 mL
Beilstein 1761067
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,acetone and ether. Immiscible with water.
Formel vikt 252.48
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octadecene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octadecene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.