Läs mer
1-oktadecen, teknik. 90%
Beskrivning
1-oktadecen är ett billigt lösningsmedel med hög kokpunkt. På grund av denna egenskap ersätter den värmeöverföringsvätskor som dowthem A eller terminol 66 och används i syntesen av högkvalitativa CdSe-kvantprickar (nanokristall som består av halvledarmaterial). Dessa kvantprickar kan användas i transistorer, diodlasrar och solceller. Det används också som lösningsmedel för syntes av nanosfärer av järnoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Octadecene är ett billigt lösningsmedel med hög kokpunkt. På grund av denna egenskap ersätter den värmeöverföringsvätskor som dowthem A eller terminol 66 och används i syntesen av högkvalitativa CdSe-kvantprickar (nanokristall som består av halvledarmaterial). Dessa kvantprickar kan användas i transistorer, diodlasrar och solceller. Det används också som lösningsmedel för syntes av nanosfärer av järnoxid.
Löslighet
Blandbar med alkohol, aceton och eter. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Undvik reaktion med stark Lewis eller mineralsyror. Initiativtagare till fria radikaler bör undvikas. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Octadecene |
| Smältpunkt | 15 °C till 17 °C |
| Densitet | 0.789 |
| Kokpunkt | 178 °C till 179 °C (15 mmHg) |
| Flampunkt | 154 °C (309 °F) |
| Brytningsindex | 1.444 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Beilstein | 1761067 |
| Löslighetsinformation | Blandas med alkohol, aceton och eter. Oblandbar med vatten. |
| Formel vikt | 252.48 |
| Visa mer |
Safety and Handling
- 1-Octadecene
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Octadecene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.