Läs mer
1-oktadecylamin, 95 %
Produktkod. 11348266
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348266 25 g 25g
11358266 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15458.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269,52 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsmedel
1-oktadecylamin används som asfaltemulgeringsmedel, smörjmedel och dispergeringsmedel. Det fungerar som ett katjoniskt ytaktivt ämne och kan användas i hårsköljbaser, träskyddsmedel, textilmjukgörare, färgningshjälpmedel och pigmentslipningshjälpmedel. Den används i pannan som tillsats, vilket förhindrar att korrosion uppstår på grund av ånga. Det är en grundläggande byggsten och används som en mellanprodukt vid framställningen av deras aminderivat, etoxylater och amider. Metalloxidnanokristaller med kontrollerad storlek och form framställs genom termisk nedbrytning av metallnitrater med oktadecylamin.
Löslighet Lösligt i kloroform, alkohol, eter, bensen och aceton
. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-30-1
Molekylformel C18H39N
Molekylvikt (g/mol) 269.52
MDL-nummer MFCD00008159
InChI-nyckel REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
PubChem CID 15793
ChEBI CHEBI:63866
IUPAC-namn oktadekan-1-amin
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octadecylamine
Smältpunkt 53 °C till 55 °C
Densitet 0.862
Kokpunkt 180 °C till 183 °C (5 mmHg)
Flampunkt 148 °C (298 °F)
Linjär formel CH3(CH2)17NH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 636111
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, alkohol, eter, bensen och aceton. Olöslig i vatten.
Formel vikt 269.52
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.