Läs mer
1-Octadecylamine, 95%
Produktkod. p-7046632
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11348266
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15458.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269.52 g/mol
1-oktadecylamin används som asfaltemulgeringsmedel, smörjmedel och dispergeringsmedel. Det fungerar som ett katjoniskt ytaktivt ämne och kan användas i hårsköljbaser, träskyddsmedel, textilmjukgörare, färgningshjälpmedel och pigmentslipningshjälpmedel. Den används i pannan som tillsats, vilket förhindrar att korrosion uppstår på grund av ånga. Det är en grundläggande byggsten och används som en mellanprodukt vid framställningen av deras aminderivat, etoxylater och amider. Metalloxidnanokristaller med kontrollerad storlek och form framställs genom termisk nedbrytning av metallnitrater med oktadecylamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
1-oktadecylamin används som asfaltemulgeringsmedel, smörjmedel och dispergeringsmedel. Det fungerar som ett katjoniskt ytaktivt ämne och kan användas i hårsköljbaser, träskyddsmedel, textilmjukgörare, färgningshjälpmedel och pigmentslipningshjälpmedel. Den används i pannan som tillsats, vilket förhindrar att korrosion uppstår på grund av ånga. Det är en grundläggande byggsten och används som en mellanprodukt vid framställningen av deras aminderivat, etoxylater och amider. Metalloxidnanokristaller med kontrollerad storlek och form framställs genom termisk nedbrytning av metallnitrater med oktadecylamin.
Löslighet Lösligt i kloroform, alkohol, eter, bensen och aceton
. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-30-1
Molekylformel C18H39N
Molekylvikt (g/mol) 269.52
MDL-nummer MFCD00008159
InChI-nyckel REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
PubChem CID 15793
ChEBI CHEBI:63866
IUPAC-namn oktadekan-1-amin
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octadecylamine
Smältpunkt 53°C to 55°C
Densitet 0.862
Kokpunkt 180°C to 183°C (5 mmHg)
Flampunkt 148°C (298°F)
Linjär formel CH3(CH2)17NH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 636111
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,alcohol,ether,benzene and acetone.Insoluble in water.
Formel vikt 269.52
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.