Läs mer
1-oktadecylaminhydroklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11374088
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374088 25 g 25g
11364088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041378.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1838-08-0 | C18H40ClN | 305.975 g/mol
1-oktadecylaminhydroklorid används som organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1838-08-0
Molekylformel C18H40ClN
Molekylvikt (g/mol) 305.975
MDL-nummer MFCD00042018
InChI-nyckel RNYJXPUAFDFIQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecylamine hydrochloride, stearylamine hydrochloride, 1-octadecylamine hydrochloride, stearamine hydrochloride, unii-3v3v50q0sj, 1-octadecanamine, hydrochloride, octadecylamine, hydrochloride, acmc-1bnqe, octadecyl-ammonium chloride, c18h39n.hcl
PubChem CID 519552
IUPAC-namn oktadekan-1-amin;hydroklorid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octadecylamine hydrochloride
Smältpunkt 160°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in hot methanol.
Formel vikt 305.97
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.