Läs mer
1-oktadecyn, 96 %
Produktkod. 15496097
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496097 1 g 1g
15406107 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33288.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 629-89-0 | C18H34 | 250,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-89-0
Molekylformel C18H34
Molekylvikt (g/mol) 250.47
MDL-nummer MFCD00015088
InChI-nyckel IYDNQWWOZQLMRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octadecyne, octadecyne, octadec-1-in, cetylacetylene, hexadecylacetylene, acmc-1b2rb, qspl 036
PubChem CID 69425
IUPAC-namn oktadec-1-yn
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octadecyne
Smältpunkt 21 °C till 24 °C
Densitet 0.803
Kokpunkt 313 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 250.47
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.