Läs mer
1-oktansulfonsyranatriumsalt, jonparkromatografi, för elektrokemisk detektion, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 300 °C |
| CAS | 5324-84-5 |
| Färg | Vitt |
| pH | 5,5 till 7,5 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 25 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Molekylformel | C8H17NaO3S |
| MDL-nummer | MFCD00007544 |
| Synonym | sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.