Läs mer
1-oktansulfonsyranatriumsalt, jonparkromatografi, Fisher Chemical™
Produktkod. 10151910 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasburk
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10151910 25 g Pulverburk av plast 25g
10450364 5 g Glasburk 5g
10498790 100 g Pulverburk av plast 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10151910 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer O/0028/46
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
C8H17NaO3S, CAS-nummer-5324-84-5, 1-oktansulfonat, natrium, natriumoktylsulfonat, ipc-alks-8, 1-oktansulfonsyra, natriumsalt, 1-oktansulfonsyranatriumsalt, oktylnatriumsulfonat, natriumoktansulfonatsulfonat, natriumoktansulfonat,-1, 1-oktansulfonat, unii-j46ez5jyb3, 100 g, vit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5324-84-5
Molekylformel C8H17NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 216.27
MDL-nummer MFCD00007544
InChI-nyckel HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
LEDER [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 300 °C
Färg Vitt
pH 5,5 till 7,5
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn natrium;oktan-1-sulfonat
Formel vikt 216,28 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.