Läs mer
1-oktansulfonsyra, natriumsalt, 99+%, jonparkromatografi, anhydrär
Produktkod. 10277983 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10277983 25 g Glasflaska 25g
10319813 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10277983 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 396690250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5324-84-5
Molekylformel C8H17NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 216.27
MDL-nummer MFCD00007544
InChI-nyckel HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
IUPAC-namn natrium;oktan-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Namnnotering Anhydrous
Abs. 0.02 max. (C=0.4 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.4 M in water) at 230nm, 0.06 max. (C=0.4 M in water) at 220nm, 0.1 max. (C=0.4 M in water) at 210nm
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 2% max. (150°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7SO3Na
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: 4g/L in methanol
Formel vikt 216.28
Procent renhet 99+%
Kvalitet Jonparkromatografi
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.