Läs mer
1-oktansulfonsyranatriumsalt, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Produktkod. 15578054 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15578054 25 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 25g
1 options
Produktkod. 15578054 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 281805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2513.40 SEK
    2230.35 SEK / 25g
    Save 283.05 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Lösningsmedel med hög renhet för användning i analytiska och preparativa separationer
    För jonparkromatografi av basföreningar
Kemiska identifierare
CAS 5324-84-5
Molekylformel C8H17NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 216.27
MDL-nummer MFCD00007544
InChI-nyckel HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
LEDER [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Kvantitet 25 g
Densitet 1L = 0.00kg
IUPAC-namn natrium;oktan-1-sulfonat
Formel vikt 216.27
Kvalitet HPLC
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-OCTANESULFONIC ACID SODIUM SALT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-OCTANESULFONIC ACID SODIUM SALT