Läs mer
1-oktansulfonsyra, natriumsalt, HPLC-kvalitet
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10061822 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10061822 100 g 100g
10386352 5 g 5g
10529562 25 g 25g
11306725 100 g 100g
15264714 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10061822 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 384771000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
1-oktansulfonsyra, natriumsalt, HPLC-kvalitet, mängd: 25g, vit, smältpunkt: >300,0 grader. C, molekylvikt: 216,28, procentuell renhet: >-98,0% | CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5324-84-5
Molekylformel C8H17NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 216.27
MDL-nummer MFCD00007544
InChI-nyckel HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
LEDER [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Abs. (0,25M vattenlösning), (0,25 M vattenlösning) vid 0nm, 0,04 max vid 260 nm, 0,05 max vid 240 nm, 0,05 max vid 250 nm, 0,075 max vid 230 nm, 0,1 max vid 220 nm, 0,2 max vid 210 nm, 0,3 max vid 200 nm
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7SO3Na
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: 4g/L i metanol
IUPAC-namn natrium;oktan-1-sulfonat
Formel vikt 216.28
Procent renhet ≥98.0%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.