Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Octanesulfonic acid, sodium salt |
| Abs. | (0.25M aqueous solution), (0.25 M aqueous solution) at 0nm, 0.04 max. at 260nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.075 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm, 0.3 max. at 200nm |
| Smältpunkt | >300,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3(CH2)7SO3Na |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: 4g/L in methanol |
| IUPAC-namn | natrium;oktan-1-sulfonat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.