Learn More
Beschreibung
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 1-Octanesulfonic acid, sodium salt |
| Abs. | (0,25M vattenlösning), (0,25 M vattenlösning) vid 0nm, 0,04 max vid 260 nm, 0,05 max vid 240 nm, 0,05 max vid 250 nm, 0,075 max vid 230 nm, 0,1 max vid 220 nm, 0,2 max vid 210 nm, 0,3 max vid 200 nm |
| Smältpunkt | >300,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3(CH2)7SO3Na |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: 4g/L i metanol |
| IUPAC-namn | natrium;oktan-1-sulfonat |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
- Varning
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.