Läs mer
1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Solution 0.1M, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
250ml
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 250 mL |
| MDL-nummer | 7544 |
| Förpackning | Amber glass bottle |