Läs mer
1-oktansulfonsyranatriumsalt, monohydrat, 99,7 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11422572 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422572 25 g 25g
17881371 5 g -
11432572 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422572 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215177825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 SEK
    1425.49 SEK / 25g
    Save 74.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Objektets namn 1-oktansulfonsyra, natriumsalt, monohydrat
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur (15 °C till 30 °C)
Form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Utseende Vitt