Läs mer
1-oktansulfonsyranatriumsalt, monohydrat, 99,7 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4404842 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 17881371
Brand: MP Biomedicals 0215177805
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Objektets namn 1-oktansulfonsyra, natriumsalt, monohydrat
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur (15 °C till 30 °C)
Form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Utseende Vitt