Läs mer
1-oktansulfonsyra natriumsalt, TRC
Produktkod. 30411480
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30411480 25 g
1 options
Produktkod. 30411480 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23757525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt
CAS 5324-84-5
Molekylformel C8H17NaO3S
Kvantitet 25 g
Synonym Bio-Terge PAS 8, Bio-Terge PAS 8SF, NAS 8RF, NAS-FAL, Sodium 1-Octanesulfonate, Sodium Capryl Sulfonate, Sodium n-Octanesulfonate, Sodium n-Octylsulfonate, Sodium Octanesulfonate, Sodium Octylsulfonate, Witconate NAS-FAL
InChI formel InChI=1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
LEDER O=S(CCCCCCCC)(O[Na])=O
IUPAC-namn natrium; oktan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 216.27
Formel vikt 216.0796