Läs mer
1-oktanetiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307186
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11307186
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07195.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 111-88-6 | C8H18S | 146.29 g/mol
1-oktanetiol kan användas för att förbättra laddningsinjektion genom att skapa ett monolager av detta material på guldkälla-drain-elektrodytor för tunnfilmstransistorer med bottenkontakt (TFT).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1-oktanetiol kan användas för att förbättra laddningsinjektion genom att
skapa ett monolager av detta material på guldkälla-drain-elektrodytor för tunnfilmstransistorer med bottenkontakt (TFT).
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-88-6
Molekylformel C8H18S
Molekylvikt (g/mol) 146.29
MDL-nummer MFCD00004912
InChI-nyckel KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanethiol, 1-mercaptooctane, n-octyl mercaptan, octyl mercaptan, octanethiol, octylthiol, 1-octylthiol, n-octanethiol, octylmercaptan, n-octylthiol
PubChem CID 8144
IUPAC-namn oktan-1-tiol
LEDER CCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octanethiol
Smältpunkt -49°C
Densitet 0.843
Kokpunkt 197°C to 199°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3082
Beilstein 1733101
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 146.29
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.