Läs mer
1-Octanethiol, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | -49°C |
| Densitet | 0.84 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 199°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00004912 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 1-Octanethiol, n-Octyl mercaptan, 1-Octanethiol |