Läs mer
1-oktanol, 99 %, vattenfri alkohol, AcroSeal™
Produktkod. 13162164 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13162164 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
11984601 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13162164 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.52 SEK
    509.65 SEK / 100ml
    Save 57.87 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-87-5
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00002988
InChI-nyckel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-namn oktan-1-ol
LEDER CCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -16,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8240g/mL, 0.824
Kokpunkt 195,0 °C
Flampunkt 81 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7OH
Brytningsindex 1,4280 till 1,4310
Kvantitet 100 mL
Rester efter avdunstning 0,004 % max.
Merck Index 15,684
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, kloroform, eter och mineralolja, löslig i propylenglykol, olöslig i glycerol
Viskositet 9 mPa (20 °C)
Formel vikt 130.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.