Läs mer
1-oktanol, 99%, ren
Produktkod. 10615202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10615202 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10236803 250 mL Glasflaska 250ml
10254720 1 L Glasflaska 1 L
10073763 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10615202 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150630025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1602.42 SEK
    1438.65 SEK / 2.5 L
    Save 163.77 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-87-5
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00002988
InChI-nyckel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-namn oktan-1-ol
LEDER CCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -16,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8240g/mL, 0.824
Kokpunkt 195,0 °C
Flampunkt 81 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7OH
Brytningsindex 1,4280 till 1,4310
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 418
Merck Index 15, 6840
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, kloroform, eter och mineralolja, löslig i propylenglykol, olöslig i glycerol
Viskositet 9 mPa (20 °C)
Formel vikt 130.23
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.