Läs mer
1-oktanol, 99 %
Produktkod. 11418556
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418556 500 mL 500ml
11428556 2500 mL 2500ml
11438556 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15977.AP
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130,23 g/mol
1-oktanol används som en prekursor för att framställa estrar, som används i parfymer och smakämnen. Det används som livsmedelstillsats, antiskummedel och emulgeringsmedel i rostskyddsemulsioner. Det är brett involverat i kemisk industri för syntes av etoxylater, alkylsulfater och etersulfater. Det används som lösningsmedel i färger, lacker, vaxer och ytbeläggningar och är huvudsakligen involverat i jordbrukskemi för att hämma överdriven tillväxt av tobaksplantor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Octanol används som en prekursor för att framställa estrar, som används i parfymer och smakämnen. Det används som livsmedelstillsats, antiskummedel och emulgeringsmedel i rostskyddsemulsioner. Det är brett involverat i kemisk industri för syntes av etoxylater, alkylsulfater och etersulfater. Det används som lösningsmedel i färger, lacker, vaxer och ytbeläggningar och är huvudsakligen involverat i jordbrukskemi för att hämma överdriven tillväxt av tobaksplantor.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter och propylenglykol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-87-5
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00002988
InChI-nyckel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-namn oktan-1-ol
LEDER CCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octanol
Smältpunkt °C till 16 °C
Densitet 0.825
Kokpunkt 193 °C till 195 °C
Flampunkt 81 °C (177 °F)
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3(CH2)7OH
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1697461
Merck Index 14,6751
Löslighetsinformation Blandad med etanol, eter och propylenglykol. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 130.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-octanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.