Läs mer
1-oktanol, 99 %
Beskrivning
1-oktanol används som en prekursor för att framställa estrar, som används i parfymer och smakämnen. Det används som livsmedelstillsats, antiskummedel och emulgeringsmedel i rostskyddsemulsioner. Det är brett involverat i kemisk industri för syntes av etoxylater, alkylsulfater och etersulfater. Det används som lösningsmedel i färger, lacker, vaxer och ytbeläggningar och är huvudsakligen involverat i jordbrukskemi för att hämma överdriven tillväxt av tobaksplantor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Octanol används som en prekursor för att framställa estrar, som används i parfymer och smakämnen. Det används som livsmedelstillsats, antiskummedel och emulgeringsmedel i rostskyddsemulsioner. Det är brett involverat i kemisk industri för syntes av etoxylater, alkylsulfater och etersulfater. Det används som lösningsmedel i färger, lacker, vaxer och ytbeläggningar och är huvudsakligen involverat i jordbrukskemi för att hämma överdriven tillväxt av tobaksplantor.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter och propylenglykol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Octanol |
| Smältpunkt | -16 °C |
| Densitet | 0.825 |
| Kokpunkt | 193 °C till 195 °C |
| Flampunkt | 81 °C (177 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Sött |
| Linjär formel | CH3(CH2)7OH |
| Brytningsindex | 1.429 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Octanol
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-octanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.