Läs mer
1-oktanol, ACS-reagens, ≥99%, Solstice
Produktkod. 15625640
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15625640 1 L Glasflaska 1 L
15615640 100 mL Glasflaska 100ml
15645640 2 L Glasflaska 2 L
15635640 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15668410 4 L Glasflaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15625640 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 4723281L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 SEK
    1083.85 SEK / 1 L
    Save 366.15 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
ACS-reagens,≥ 99 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-87-5
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00002988
InChI-nyckel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-namn oktan-1-ol
LEDER CCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octanol
Smältpunkt -15 °C
Densitet 0,827 g/ml vid 25 °C
Kokpunkt 194 °C
Flampunkt 80 °C (176 °F)
Odör Kännetecken
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7OH
Brytningsindex n20/D 1.429
Kvantitet 1 L
Beilstein 1697461
Ångdensitet 4,5 (vs luft)
Formel vikt 130,23 g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.