Läs mer
1-oktanol, CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99%, Solstice
Produktkod. 15622960
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15622960 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15622960 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2932451L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 SEK
    1111.52 SEK / 1 L
    Save 223.48 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-04-2027
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99 %
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octanol
Namnnotering CHROMASOLV, för HPLC, ™≥ 99%
CAS 111-87-5
Abs. Max. 1,0 vid 215 nm, Max. 0,01 vid 400 nm, Max. 0,01 vid 300 nm, Max. 0,05 vid 250 nm, Max. 0,20 vid 235 nm, Max. 0,50 vid 225 nm
CAS Max % 100.0000%
Smältpunkt -15 °C (litteratur)
Densitet 0,827 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kokpunkt 194 °C
Flampunkt 80 °C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H18O
Linjär formel CH3(CH2)7OH
MDL-nummer MFCD00002988
Kvantitet 1 L
Beilstein 1697461
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
InChI-nyckel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCO
IUPAC-namn oktan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 130.23
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
Formel vikt 130.23
Procent renhet >99%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.