Läs mer
1-oktanol, naturlig, 98 %
Produktkod. 15477627
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477627 500 mL 500ml
15467627 2500 mL 2500ml
15457627 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15477627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H36188.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130,23 g/mol
1-oktanol är ett syntetiskt reagens som används för att producera estrar. Det hämmar kalciumkanaler av T-typ och används för att bestämma fördelningskoefficienten mellan föreningar och cytosolen. Det används för att utvärdera lipofilicitet hos farmaceutiska produkter. Det används också som lösningsmedel för skyddande beläggningar, vaxer och oljor och som råmaterial för mjukgörare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1
-Octanol är ett syntetiskt reagens som används för att producera estrar. Det hämmar kalciumkanaler av T-typ och används för att bestämma fördelningskoefficienten mellan föreningar och cytosolen. Det används för att utvärdera lipofilicitet hos farmaceutiska produkter. Det används också som lösningsmedel för skyddande beläggningar, vaxer och oljor och som råmaterial för mjukgörare.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-87-5
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00002988
InChI-nyckel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-namn oktan-1-ol
LEDER CCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octanol
Namnnotering Naturlig
Smältpunkt -16 °C
Färg Färglös
Densitet 0.825 g/mL
Kokpunkt 193 °C till 195 °C
Flampunkt 81 °C (178 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.4295
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 130.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octanol, natural
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.