Läs mer
1-oktanol, ReagentPlus™, 99%, Solstice
Description
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Octanol |
| Smältpunkt | -15 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0,827 g/ml vid 25 °C |
| Kokpunkt | 196 °C |
| Flampunkt | 80 °C (176 °F) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3(CH2)7OH |
| Brytningsindex | n20/D 1.429 (bokstavligen) |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Octanol
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Octan-1-ol