Läs mer
1-Octanol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15836670
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15836670 1 L 1 L
15811271 100 mL 100ml
15821271 2.5 L 2.5 L
15831271 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15836670 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8209311000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-87-5
Kvalitet Research
Molekylformel CH3(CH2)7OH
Molekylvikt (g/mol) 130.23
Specifikationer
Densitet 0.83 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 195°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002988
Kvantitet 1 L
Synonym 1-Octanol, n-Octyl alcohol, 1-Octanol